Documenti fondamentali
GF49552982
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 200 x 250mm, 0.05mm thickness, annealed, flattened, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE040241
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (flattened
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 495-529-82
Misura × spessore
200 mm × 250 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)