Key Documents
GF48807434
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 500 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
Y 606030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 488-074-34
Peso
500 g
Dimens. media particelle
5-10 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)