GF48716781
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, size 500 × 500 mm, polymer thickness 0.012mm
Sinonimo/i:
ES361621
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 487-167-81
Misura
500 × 500 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)