Documenti fondamentali
GF48267524
Polyimide
(PI), sheet, thickness 0.76 mm, size 145 × 290 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM303076
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 482-675-24
Misura
145 × 290 mm
Spessore
0.76 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)