Key Documents
GF48185758
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE080500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 481-857-58
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)