Key Documents
GF48132558
Stainless steel - AISI 316
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE247915
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 481-325-58
Lunghezza
500 mm
Diametro
10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)