GF48004804
Praseodymium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.01mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Praseodymium, PR000100
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 480-048-04
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.01 mm
P. ebollizione
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48004804-1EA | 4061825409382 |