GF47798139
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210320
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-981-39
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)