Documenti fondamentali
GF47715228
Platinum
wire, 0.5 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.995%
Sinonimo/i:
PT005139
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.995%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-152-28
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.5 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)