GF47005275
Platinum
rod, 6.5mm, diameter 6.0mm, 99.99+%
Sinonimo/i:
Platinum, PT007961
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-052-75
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
6.5 mm × 6.0 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47005275-1EA | 4061825399560 |