GF46475220
Cobalt
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Cobalt, CO000200
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 464-752-20
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.05 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46475220-1EA | 4061825399232 |
GF46475220-2EA | 4061829499853 |
GF46475220-5EA | 4061829560393 |