GF45723326
Lanthanum
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Lanthanum, LA000210
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 457-233-26
Resistività
54 μΩ-cm
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.1 mm
P. ebollizione
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)