GF45372315
Cobalt
foil, 4mm disks, thickness 0.003mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Cobalt, CO000080
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 453-723-15
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45372315-50EA | 4061829576585 |
GF45372315-10EA | 4061829466664 |
GF45372315-20EA | 4061829540005 |