Key Documents
GF45167564
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 200mm x 12mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI097930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 451-675-64
L × diam.
200 mm × 12 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)