Documenti fondamentali
GF44921684
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 100mm x 22mm diameter
Sinonimo/i:
NJ107950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 449-216-84
L × diam.
100 mm × 22 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)