GF44036287
Niobium
insulated wire, conductor diameter 0.10 mm, length 1 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinonimo/i:
NB005855, Columbium
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 440-362-87
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
1 m
Diametro
0.10 mm
Spessore isolante
0.01 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)