Key Documents
GF43738061
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
CY267945
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 437-380-61
Lunghezza
1000 mm
Diametro
28 mm