GF43275584
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
500m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CO125140
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 432-755-84
L × diam.
500 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)