Documenti fondamentali
GF40930770
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 95%
Sinonimo/i:
SM006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sm
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141612
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 409-307-70
Resistività
91.4 μΩ-cm, 0°C
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. ebollizione
1794 °C (lit.)
Punto di fusione
1074 °C (lit.)
Densità
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sm]
InChI
1S/Sm
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)