Documenti fondamentali
GF40351441
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
IN023200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 403-514-41
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)