GF39674795
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 50g, 30micron
Sinonimo/i:
FK256011
About This Item
Forma fisica
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 396-747-95
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)