GF39543600
Gold/tin
rod, Au 80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 50 mm
Sinonimo/i:
AU067920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 395-436-00
Lunghezza
50 mm
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)