GF39147307
Nickel-titanium alloy, Ni90Ti10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinonimo/i:
NJ086010
About This Item
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 391-473-07
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)