Documenti fondamentali
GF38616790
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI055840
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 386-167-90
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)