GF38167825
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 6mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI140270
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 381-678-25
Misura × spessore
6 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38167825-10EA | 4061829928865 |
GF38167825-20EA | 4061829981914 |
GF38167825-50EA | 4061831024180 |