GF37788452
Platinum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000215
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 377-884-52
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.01 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)