Documenti fondamentali
GF36194182
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, transparent pale amber
Sinonimo/i:
EK301100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 361-941-82
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)