GF35558321
Zirconium
rod, 100mm, diameter 12.7mm, centerless ground, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007935
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 355-583-21
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)