Documenti fondamentali
GF35204914
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE290350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
precipitation hardenable
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-049-14
Misura × spessore
50 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)