Key Documents
GF35014766
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 350-147-66
Lunghezza
0.5 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)