Documenti fondamentali
GF34927500
Polyimide
(PI), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 140 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM301465
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-275-00
Misura
100 × 140 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)