Key Documents
GF34186327
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), monofilament, diam. 0.28 mm, L 10 m
Sinonimo/i:
FP345925
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 341-863-27
Lunghezza
10 m
Diametro
0.28 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)