Key Documents
GF34028434
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, quarter hard
Sinonimo/i:
CU070301
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil - quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 340-284-34
Misura × spessore
1 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)