Key Documents
GF33357326
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FK113100
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 333-573-26
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)