GF33185640
Chromium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, min. particle size 38 micron
Sinonimo/i:
CR006025
About This Item
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 331-856-40
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3