GF32737675
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
AL010210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 327-376-75
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32737675-10EA | 4061829921439 |
GF32737675-20EA | 4061829971397 |
GF32737675-1EA | 4061825459547 |
GF32737675-2EA | 4061829946326 |
GF32737675-5EA | 4061829995737 |