Documenti fondamentali
GF32528145
Copper
powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
CU006045
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.8%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-281-45
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
200 μm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, <75 μm, 99%
Sigma-Aldrich
207780
Copper
Copper powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper
Copper powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
Copper