GF32441363
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
AU075840
About This Item
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 324-413-63
Lunghezza
0.1 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)