GF32301997
Quartz - fused
granule, 0.85-1.7 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinonimo/i:
SI616301
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 323-019-97
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
0.85-1.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)