Documenti fondamentali
GF31786397
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE080600
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 317-863-97
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)