Key Documents
GF31326982
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 4.8mm, L 1000 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinonimo/i:
FP307048
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 313-269-82
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)