GF30719886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), film, thickness 0.55 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ES341050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 307-198-86
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.55 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30719886-2EA | 4061825043432 |
GF30719886-10EA | 4061825043418 |
GF30719886-1EA | 4061825043425 |
GF30719886-5EA | 4061825043449 |