Documenti fondamentali
GF30408386
Lead
foil, thickness 0.20 mm, length 0.5 m, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PB000360
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 304-083-86
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.20 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)