Key Documents
GF29868003
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, colorless
Sinonimo/i:
AM301026
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-680-03
Lunghezza
2 m
Spessore
0.025 mm
Colore
colorless
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)