Documenti fondamentali
GF28319654
Monel® alloy 400
foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI110380
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 283-196-54
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)