GF28103756
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 2 g, purity 96+%
Sinonimo/i:
SC006100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 281-037-56
Resistività
50.5 μΩ-cm, 0°C
Peso
2 g
Dimensione max. pezzetti
25.4 mm
P. eboll.
2836 °C (lit.)
Punto di fusione
1540 °C (lit.)
Densità
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sc]
InChI
1S/Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N