GF27829806
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140250
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 278-298-06
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)