GF27356700
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047600
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 273-567-00
L × spess. parete
200 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)