Key Documents
GF26750189
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, black
Sinonimo/i:
ES301401
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 267-501-89
Lunghezza
1 m
Spessore
0.1 mm
Colore
black