GF26610061
Polyphthalamide
35% Glass Fiber Filled, granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
PH356300
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Polyphthalamide 35% Glass Fiber Filled, (PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-100-61
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)